Tlačiť
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
L05597.04EA 93.26 EUR
L05597.04 L05597.09
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol 98%
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Mw: 166,22 g/mol
Teplota varu: 138…141 °C (8 mmHg)
Teplota tavenia: 40…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016570
Číslo CAS: 22545-15-9
EINECS: 245-072-6