Tlačiť
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
L16329.14EA 304.81 EUR
L16329.14 L16329.03 L16329.06
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Mw: 135,21 g/mol
Teplota varu: 204 °C
Teplota tavenia: < –20 °C
Hustota: 0,94
Teplota vzplanutia: 82 °C (179 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00145246
Číslo CAS: 27298-98-2
ADR: 8,III