Kompaktní digitální přesný přístroj Lab 875 umožňuje uživatelům rychle a spolehlivě provádět měření pH, ORP, vodivosti a rozpuštěného kyslíku (DO). Měřič je vybaven digitálním měřicím kanálem, který lze připojit k senzorům IDS®. Technologie IDS® umožňuje optimalizovaná měření a efektivní dokumentaci.
- rozeznání digitálních elektrod
- funkce CMC (kontrola měření) sleduje, zda je měřená hodnota v kalibrovaném rozsahu pH
- QSC (sensor quality control) udává informace o stavu elektrody
- automatické digitální snímání všech dat snímače IDS® pro dohledatelnost naměřených hodnot
- možnosti správy uživatelů pro bezpečné přiřazení uživatelů a výsledků měření
- přenos všech dat ve formátu * .csv přes USB rozhraní do PC; v případě potřeby přenos do aplikace Excel (pouze se softwarem MultiLab® Importer, který je součástí dodávky)
- výstup přímo na volitelnou integrovanou tiskárnu (Lab 875P)
- integrovaná tiskárna Lab 875P umožňuje dokumentaci podle požadavků GLP
Informace o dodávce: samostatný přístroj (bez senzoru) je dodáván se 4 bateriemi (1,5 V), napájecím zdrojem, USB kabelem (A / mini B), stojanem, návodem k obsluze, zahrnuje také CD-ROM s USB ovladači, software MultiLab User a software MultiLab Importer.
Sady Lab 875 a Lab 875P pH navíc zahrnují pH elektrodu BlueLine 14 pH IDS® a roztoky pufrů.
Sady Lab 875 a Lab 875P Cond navíc zahrnují vodivostní celu LF 413 IDS® a roztoky pro testování vodivosti.