Hydrochinon USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
|
Nebezpečí
|
SPCMHY113-2.5KGEA
4794.7
EUR
SPCMHY113-2.5KG
SPCMHY113-12KG
SPCMHY113-500GM
SPCMHY113-50KGBL
SPCMHY113-25KGBL
Hydrochinon USP
Hydrochinon
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec:
C₆H₄(OH)₂ Mw: 110,11 g/mol Teplota varu: 285 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 172 °C Hustota: 1,332 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 165 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002339 Číslo CAS: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04833 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 99% Min. |