Tlačiť
Polyethylene glycol 1,450 NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
SPCMP1492-45KGBLEA 0 EUR
SPCMP1492-45KGBL SPCMP1492-12KGBL SPCMP1492-2.5KG
Polyethylene glycol 1,450 NF
Polyethylene glycol 1,450
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Mw: 1450 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2