Tlačiť
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride, powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
ICNA0210315205EA 81.62 EUR
ICNA0210315205 ICNA0210315210 ICNA0210315201
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride, powder
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride
Soluble in water (5 mg/ml - clear, colourless solution) and ethanol (50 mg/ml - clear colorless solution)
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₂
Mw: 268,74 g/mol
Číslo MDL: MFCD00038993
Číslo CAS: 2899-28-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Form Light Gray Powder
Storage 0 °C, desiccate
Optical Rotation [α]20/D +10 ±1°, c = 2% in H2O