Tyto pipety kombinují vynikající přesnost, přesnost a robustnost s pokročilým ergonomickým designem.
- Snadné použití: Pouze dvě tlačítka a pět režimů pipetování; umožňuje snadné programování jednou rukou a rychlý start pipetovacího cyklu
- Režim CUSTOM: Uživatelé mohou rychle a snadno vytvářet specifické protokoly díky softwaru VWR® Protocol Builder
- Pokročilá ergonomie: Lehký a dokonale vyvážený, nevyžaduje prakticky žádnou sílu k výraznému snížení RSI
- Pohodlně padne do levé i pravé ruky a umožňuje otočné potrubí o 360°
- Plně motorizovaný pístový pohon: Pro rovnoměrné a pravidelné podávání vzorků přes každý kanál
- Držáky špiček jsou navrženy pro bezpečné uchycení špičky a snadné vyhazování díky zakřivené vyhazovací tyči
- Pipety lze používat při nabíjení bez snížení výkonu
Elektronické pipety VWR® poskytují nadstandardní výkon ve všech pipetovacích režimech. Při nasávání nebo dávkování vzorků není třeba vyvinout téměř žádnou sílu, a tak nepřispívají k výskytu únavových zranění (RSI), která jsou častá při provádění rutinních úkonů.
Pipetovací režimy: PIPET (standardní režim), REVERSE, REPETITIVE, MIX a CUSTOM.
Objednávacie informácie: Each pipette is supplied with with one Lithium-ion battery, USB power supply (5 V), tip ejector extension (for 10 µl models only), lubricant (except for 10 µl models), certificate of conformity and a quick start guide. Accessory stands are sold separately.