Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "hybridisation-buffers"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A hybridisation buffer for Northern and Southern blots. This 1X solution of SSPE buffer contains 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate, and 1...
UOM:  1 * 4 l
číslo v katalógu: (E717-50ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A blocking reagent used to help prevent probe binding to open membrane space and non target nucleic acids.
UOM:  1 * 50 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   SSC buffer is a hybridisation buffer for Northern and Southern blots.
číslo v katalógu: (E257-50ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A blocking reagent for Northern and Southern blots that prevents probe binding on open membrane space and non target nucleic acids.
UOM:  1 * 50 ml
číslo v katalógu: (0973-50ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Hybridization buffers offer blocking and hybridization for optimized complimentary base pairing of DNA and RNA in Southern blot, Northern blot, dot bl...
UOM:  1 * 50 ml
číslo v katalógu: (ROCKMB-045)
Dodávateľ:  Rockland Immunochemicals
Popis:   Saline-sodium citrate (SSC) buffer is most commonly used as a buffer for the hybridization process and washing in experiments where spcies of nucleic ...
UOM:  1 * 1 l
číslo v katalógu: (ROCKMB-044)
Dodávateľ:  Rockland Immunochemicals
Popis:   20X SSPE buffer (3.0 M Sodium Chloride, 0.2 M Sodium Hydrogen Phosphate, 0.02 M EDTA, pH 7.4) - DEPC treated.
UOM:  1 * 1 l
číslo v katalógu: (A4506.1000)
Dodávateľ:  PanReac AppliChem
Popis:   Electrophoresis, Hybridisation Buffers, SSC buffer solid for 20X concentrated solution
UOM:  1 * 1 l
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 23
  1  2  3  Ďalej