Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
blocking-buffers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"58"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Powdered blocking buffer blend supplied in five convenient premeasured packs. Each pack prepares 1 litre of 1X solution.
UOM:  1 * 1 KIT
číslo v katalógu: (E213-5ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   An effective blocking agent used to increase the signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
UOM:  1 * 5 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   RapidBlock™ solution reduces blocking time to 5 minutes for Western and dot blotting procedures on PVDF and nitrocellulose membranes. This protein-fre...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A non mammalian blocking solution that will not cross-react with mammalian antibodies.
číslo v katalógu: (ROCKMB-070)
Dodávateľ:  Rockland Immunochemicals
Popis:   A blocking buffer specifically designed for western blotting using fluorochrome conjugated antibodies. Blocking buffer was prepared using ultra pure r...
UOM:  1 * 500 ml
Dodávateľ:  Biotium
Popis:   Fish gelatin is commonly used in blocking solutions to minimise background noise in immunodetection procedures such as Western Blotting and immunostai...
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Electrophoresis
číslo v katalógu: (A7099.0125)
Dodávateľ:  PanReac AppliChem
Popis:   Blocking Buffer I is based on a low-molecular weight, highly purified casein with NaCl and Tween® and stabilised with 0,1 % ProClin® 300. It does not ...
UOM:  1 * 125 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 58
  1  2  3  4  5  6  7  8  Ďalej