Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Lysis Buffers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (N653-100ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Lysis buffer for cultured mammalian cells contains SDS and deoxycholate for solubilisation of proteins from cytoplasm, membranes, and nuclei. Compatib...
UOM:  1 * 100 ml
číslo v katalógu: (M334-100ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Detergent-free buffer for isolation of proteins from tissue culture cells. Cell lysis and the subsequent isolation of the crude cytoplasmic fraction c...
UOM:  1 * 100 ml
číslo v katalógu: (J619-500ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   NP-40 Lysis Buffer is manufactured from Nonidet P-40 Substitute.
UOM:  1 * 500 ml
Dodávateľ:  PanReac AppliChem
Popis:   Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   CHAPS lysis buffer 1 * 50 ml
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0 1 * 500 ml
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   NP-40 lysis buffer 1 * 500 ml
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Phosphate buffered RIPA 1 * 500 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 53
  1  2  3  4  5  6  7  Ďalej