Tlačiť
Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Hľadali ste: Pufry promývací
52  results were found
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Wash buffers ideal for use in applications such as Western blotting and ELISA. Prevents high background by effectively removing unbound reagents.
Katalógové číslo: (437117K)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Ozářený koncentrát PBS, vhodný pro použití při promývání buněk po naředění.
Merná jednotka: 1 * 10 L
Katalógové číslo: (444037E)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Irradiated solution, pH 7,2, for washing blots.
Merná jednotka: 1 * 10 L
Katalógové číslo: (E715-1L)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Phosphate Buffered Saline (PBS) with 0,05% Tween® 20, pH 7,5 is a ready-to-use 1× concentration.
Merná jednotka: 1 * 1 L
Katalógové číslo: (444057Y)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Irradiated solution for use in washing cells.
Merná jednotka: 1 * 10 L
Katalógové číslo: (J373-4L)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Washing buffer, PBS buffer solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
Merná jednotka: 1 * 4 L
Katalógové číslo: (K875-500ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: PBS Tween® 20 blot wash buffer is a 20X concentration with 1% Tween® 20.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Phosphate buffered and Tris buffered saline are suitable for multiple applications including biological diluent buffer for antibodies or other biologi...
Dodávateľ: CAYMAN
Opis: Formulation: Concentrated TBS (250 mM Tris-base; pH 7,4; 1,37 M sodium chloride and 27 mM KCl).
Katalógové číslo: (A9177.0100)
Dodávateľ: APPLICHEM LIFESCIENCE
Opis: PBS Tablets for preparation of 200 ml phosphate buffered saline (PBS). Composition of 140 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride and 10 mM phos...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: G BIOSCIENCES
Opis: 10X PBS (Phosphate Buffered Saline) is a 10 fold concentrated, sterile, pH adjusted blend of phosphate buffer and saline solution, which when diluted...
Dodávateľ: G BIOSCIENCES
Opis: Premixed buffer powders that simply require adding water to generate a ready-to-use buffer.
Dodávateľ: CAYMAN
Opis: 250 mM Tris-base, pH 7,4, 1,37 M sodium chloride, containing 27 mM KCl, 0,4 mM phenol red.
Katalógové číslo: (A9162.0100)
Dodávateľ: APPLICHEM LIFESCIENCE
Opis: Tablets for preparation of 100 ml phosphate buffered saline (PBS).
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: G BIOSCIENCES
Opis: The TBS solution is primarily used as a wash and blocking buffer diluent for Western blot, ELISA and immunoassays.
Katalógové číslo: (786-027)
Dodávateľ: G BIOSCIENCES
Opis: PBS 10X solution is used as a wash buffers for Western blotting, ELISA and other applications.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom