Tlačiť
Hľadali ste: Pufry pro assay
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (3832.9020)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Sheath fluid, 3200/4000, J.T.Baker®
Merná jednotka: 1 * 20 L
Katalógové číslo: (3471.9020PC)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Sheath fluid 3000/3500, J.T.Baker®
Merná jednotka: 1 * 20 L
Dodávateľ: CAYMAN
Opis: Potassium phosphate buffer solution (0,5 mol/l), Hodnota pH: 6,0
Dodávateľ: CAYMAN
Opis: Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L), Hodnota pH: 9,0
Dodávateľ: BIOTIUM INC.
Opis: A buffer set that blocks non-specific antibody binding as well as direct interaction of fluorescent dyes on antibodies with cells or tissue sections.
Katalógové číslo: (PIER90104)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Thermo Scientific TMT Elution Buffer is for use with Thermo Scientific Immobilized Anti-TMT Resin to enrich samples for peptides that have been chemic...
Merná jednotka: 1 * 20 mL
Katalógové číslo: (HACH2307242)
Dodávateľ: HACH
Opis: These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Kinase buffer II (5X)
Katalógové číslo: (J62982.AE)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Phosphate-Citrate Buffer (5X) is used as a substrate buffer in immunoassay procedures. It is used in SDS PAGE electrophoresis.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (786-501)
Dodávateľ: G BIOSCIENCES
Opis: A protein solubilisation buffer for 2D analysis must solubilise proteins effectively, without disturbing the native charge of the proteins. Urea based...
Merná jednotka: 1 * 50 mL
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Kinase buffer I (5X)
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom