Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Biological Buffers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"306"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   BUFFER RNA WASH I 1 * 100 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Potassium phosphate buffer solution pH 7.5 (20°C) (0.2 mol/l) ± 0.2 pH-units
UOM:  1 * 10 l
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   TRIS buffer solution pH 7.5 (1 mol/l), ultrapure
UOM:  1 * 500 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   SOLUTION II 1 * 250 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   HEPES buffer solution pH 7.3 (1 mol/l)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/l)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A.C.E.™ Sequencing Buffers are optimised buffers for DNA capillary electrophoresis sequencing that provide excellent results like long read lengths, h...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Sodium acetate buffer solution pH 5.2 (3 mol/l) 3M for biotechnology, sterile pH 5.2
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 306
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej