Tlačiť
Hľadali ste: Pufry nanášecí
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (ROCKMB-018)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Sample buffer for protein electrophoresis.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (41010.)
Dodávateľ: BIOTIUM INC.
Opis: 6X GelRed prestain loading buffers are gel loading buffers containing density agents, tracking dyes, and GelRed dye. GelRed is a sensitive, stable and...
Merná jednotka: 1 * 1 mL
Katalógové číslo: (786-421)
Dodávateľ: G BIOSCIENCES
Opis: Loading Buffer, Native sample loading buffer (2X)
Merná jednotka: 1 * 2,5 mL
Katalógové číslo: (EDVO606)
Dodávateľ: EDVOTEK EUROPE LTD
Opis: 1 ml concentrate for 200 samples.
Merná jednotka: 1 * 1 mL
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Loading Buffer, TRIS-Glycine Native Sample Buffer (4X)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 4X
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 4X
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Loading Buffer, Tricine-SDS Sample Buffer (2X), non-reducing
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Loading Buffer, TBE Sample Buffer, 6X
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Loading Buffer, IEF Sample Buffer (2X) with Lysine and Arginine
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Loading Buffer, TBE Urea Sample Buffer, 2X
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Loading Buffer, RNA Sample Loading Buffer, no Ethidium Bromide
Katalógové číslo: (J63633.AC)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Loading Buffer, IEF Sample Buffer (4X) with Lysine
Merná jednotka: 1 * 25 mL
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, with PyroninY, 4X
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: LDS-sample buffer (4X), non-reducing is used in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). It is used in denaturing gels and is compatible wit...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom