Tlačiť
Hľadali ste: Pufry do dělícího gelu
71  results were found
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (K855-500ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Useful for high resolution of proteins on neutral pH SDS-PAGE gels.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Running buffers for both 1-D and 2-D protein gel electrophoresis.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: TBE is optimised for DNA electrophoresis techniques using both acrylamide and agarose. Buffers are available as liquid concentrate or Ready-Pack™ (a f...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: TAE is an extensively used buffer for agarose gel electrophoresis applications requiring high resolution and separation of high molecular weight, doub...
Katalógové číslo: (K856-500ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Useful for high resolution of proteins on neutral pH SDS-PAGE gels.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (E526-500ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: MOPS is a zwitterionic buffer used as a running buffer for denaturing agarose gel electrophoresis of RNA. Having a pH buffering range from 6,5 to 7,9,...
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (E442-500ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (Tris-borate-EDTA buffer)
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (41006.)
Dodávateľ: BIOTIUM INC.
Opis: Running Buffer, TBE buffer solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Merná jednotka: 1 * 4 L
Dodávateľ: G BIOSCIENCES
Opis: There are many electrophoresis running buffers including: TAE running buffer (50×), TBE running buffer (10×), TBE-urea sample buffer, MOPS running bu...
Katalógové číslo: (A0965.9010)
Dodávateľ: APPLICHEM LIFESCIENCE
Opis: Powder mixture to prepare PBS buffer (10X) according to Dulbecco.
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodávateľ: Apollo Scientific
Opis: TBE is employed as an electrophoresis buffer for acrylamide gels and agarose gels for the separation of nucleic acids and, in case of 'simple' applica...
Katalógové číslo: (APOSBI6050-1L)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Opis: Tris-Acetate-EDTA buffer.
Merná jednotka: 1 * 1 L
Katalógové číslo: (B52)
Dodávateľ: FERMENTAS
Opis: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodávateľ: APPLICHEM LIFESCIENCE
Opis: 10X concentrated solution of 0,89 M Tris, 0,89 M boric acid and 0,02 M EDTA.Na₂, pH 8,3 ±0,2.
Katalógové číslo: (B49)
Dodávateľ: FERMENTAS
Opis: Running Buffer, TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (ROCKMB-021)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Running Buffer, Tris-phosphate-EDTA 10X (TPE) (0,9 M tris-phosphate 0,01 M EDTA pH 8,0)
Merná jednotka: 1 * 1 L
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom