Kyselina chlorovodíková 1 mol/l (1 N) pro biofarmaceutickou produkci
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Varování
|
85447.460EA
587.93
EUR
85447.460
85447.320
Kyselina chlorovodíková 1 mol/l (1 N) pro biofarmaceutickou produkci
Kyselina chlorovodíková
Vzorec:
HCl Mw: 36,46 g/mol Hustota: 1,014 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011324 Číslo CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 OSN: 1789 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Passes test |
Free bromine or chlorine | Passes test |
Identification | Passes test |
Colouration | Max. 10 APHA |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Free chlorine | Max. 1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.5 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 80 ppm |
SO3 (Sulphite) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 5 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.1 ppm |
Residual metal catalysts | Unlikely to be present |
Residual solvents (ICH Q3C) | Excl.by manufact. process |
Endotoxin | Max. 0,5 EU/ml |
Filtered at 0,2 µm | Confirmed |
Titer | 0.95 - 1.05 mol/l |