Tlačiť
Hľadali ste: Pufry vyrovnávací iontovou sílu
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (160847G)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Total ionic strength adjustment buffer solution for use with selective ion electrodes.
Merná jednotka: 1 * 5 L
Katalógové číslo: (METT51350106)
Dodávateľ: METTLER TOLEDO
Opis: TISAB III solution for fluoride determinations
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (32028-1L)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: TISAB according to DEV D4.
Merná jednotka: 1 * 1 L
Dodávateľ: WTW
Opis: Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluo...
Katalógové číslo: (443123-475ML)
Dodávateľ: Merck
Opis: It may be used as TISAB buffer in determination of fluoride in coal, coal fly ash, phosphate rock, limestone, mineral clay, fossilised materials, oyst...
Merná jednotka: 1 * 475 mL
Katalógové číslo: (89465-500ML)
Dodávateľ: Merck
Opis: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (58221-500ML-F)
Dodávateľ: Merck
Opis: Solution used to establish a constant ionic strength in a sample solution containing e.g. calcium for det. with ISE.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: Merck
Opis: Total ionic strength adjustment buffers (TISAB), is generally used for the microdetermination of fluorides.
Katalógové číslo: (89467-500ML)
Dodávateľ: Merck
Opis: TISAB III solution for fluoride determinations
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (1.15368.0500)
Dodávateľ: Merck
Opis: TISAB solution for fluoride determination
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (REGETISAF5)
Dodávateľ: REAGECON
Opis: TISAB III concentrate for fluoride determinations
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (89466-500ML)
Dodávateľ: Merck
Opis: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (1.16770.0500)
Dodávateľ: Merck
Opis: TISAB III solution for fluoride determinations
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom