Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Serum alternative, FB Essence, US origin
Dodávateľ: VWR Seradigm
VWR® Seradigm
10805-182EA 0 EUR InStock
10805-182 10799-390 10805-184 10799-384 10805-180 10803-034
Serum alternative, FB Essence, US origin
Sera (Serum)
FB Essence is a US origin foetal bovine serum (FBS) alternative that can be used in place of FBS in many cell culture applications. It contains foetal bovine serum, bovine calf serum and equine serum, plus a proprietary blend of supplements including vitamins, minerals and various growth factors.
  • 100% US origin
  • Cost effective alternative to FBS
  • Effective across a broad range of cell types
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo