Tlačiť
Butyrometr dle Gerbera, na mléko
Dodávateľ: Kavalier
VTRB632438010620EA 61.54 EUR
VTRB632438010620 VTRB632438010520 VTRB632438010700 VTRB632438010720 VTRB632438010600 VTRB632438010500 VTRB632438010820 VTRB632438010800
Butyrometr dle Gerbera, na mléko
Butyrometry
Metoda dle Gerbera.
  • vyroben z borosilikátové skloviny
  • kalibrovaný butyrometr pro stanovení obsahu tuku v mléce
  • autoklávovatelný při 121 °C