Tlačiť
Acetonitril, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.95% for DNA synthesis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
85501.500EA 0 EUR
85501.500 85501.290 85501.911 VWRC85501.321 85501.914 85501.320 85501.400
Acetonitril, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.95% for DNA synthesis
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Mw: 41,05 g/mol
Teplota varu: 81,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: −45,7 °C
Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 5 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001878
Číslo CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
OSN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99,95 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0,001 meq/g
Zásaditost Max. 0,0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 1 ppm
Voda Max. 10 ppm