Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Prepared slides for zoology: Vertebrates and mammals
Dodávateľ: VWR Collection
VWR®
720-2928EA 67 EUR InStock
720-2928
Prepared slides for zoology: Vertebrates and mammals
Slides and Cover Glasses Microscope Slides
Prepared slides for zoology i.e. vertebrates and mammals including:
  • Frog skin (c.s.), small intestine (c.s.), blood smear, testis (s.), liver (s.) and heart (s.)
  • Rabbit liver (s.), testis (s.), vertebral column (c.s.), motor nerve endings (w.b.) and ovary (s.)
  • Compact bone tissue
  • Stomach walls (s.)
  • Mammal small intestine (c.s.), large intestine (c.s.), pancreas, spleen (s.), gall bladder (s.), lung (s.), artery and vein (c.s.), kidney (l.s.) and eyeball (l.s.)
  • Human sperm smear, skin (s.) through sweat gland and chromosome in blood, male and female
(w.b.) whole body; (s.) section; (l.s.) longitudinal section; (c.s.) cross section
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo