Tlačiť
Odparky rotační RC 900 a RC 600
Dodávateľ: KNF
181-0471EA 2161.83 EUR
181-0471 181-0472 181-0468
Odparky rotační RC 900 a RC 600
Odparky Odparky vakuové
These two evaporators were designed to provide reliable daily performance in different laboratory environments.
  • nekomplikované a s možností rychlé výměny baňky jednou rukou
  • automatický zvedák baňky pro případ výpadku elektrického proudu
  • paměťová funkce – pouze stiskněte tlačítko memory pro uložení aktuální hloubky ponořené baňky a rotační rychlosti pro snadnou a spolehlivou opakovatelnost procesu
  • chladící kondenzátor lze snadno oddělit otočením upínací matice, kondenzátor lze snadno vyčistit
  • vyhřívaná lázeň bez kabelů s diodou k indikaci teploty, bezpečné nalévání a vylévání bez rozlití
Robustní a snadno použitelný model RC 600 byl speciálně navržen pro použití na univerzitách a školách. Model RC 900 je velmi výkonný systém, který poskytuje vynikající podporu pro každodenní laboratorní práci. Je velmi vhodný pro přesnou destilaci.
Delivery state:
1000 ml Receiving flask (coated)
1000 ml Evaporation flask NS 29/32
Cooling condenser (coated)
Coolant supply parameters (condenser):
- Permissible pressure (bar): 3
- Permissible temperature (°C): −15 to +20
- Coolant-coated surface (cm²): 1230
Parameters of the evaporation flask:
- Size of evaporation flask (ml): 50 to 3000
- Rotational speed of evaporation flask (1/min): 25 to 250
- Length of stroke (mm): 150
- Lifting speed (mm/s): 38
Informace o dodávce: Oba modely jsou dodávány se sadou skla (trubka Vapour, chladící kondenzátor, sběrná baňka (500 ml), držák sběrné baňky, odpařovací baňka (1000 ml)), lázní, sadou hadicových fitingů (1× hadicový fiting ID10 (vakuum), 2× hadicové fitingy ID8 (chladící kapalina), 2× hadicové svorky ID8), napájecím kabelem, manuálem, sadou rozpouštědel a manuálem na CD.
RC 900 dále obsahuje dálkové ovládání (zahrnuje baterii a napájení).