Kyselina mravenčí ≥90%, AnalaR NORMAPUR® for analysis of viscosity following DIN EN ISO 307
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
85494.320EA
136.34
EUR
85494.320
Kyselina mravenčí ≥90%, AnalaR NORMAPUR® for analysis of viscosity following DIN EN ISO 307
Kyselina mravenčí
Vzorec:
HCO₂H Mw: 46,03 g/mol Hustota: 1,208 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003297 Číslo CAS: 64-18-6 OSN: 1779 ADR: 8 (3),II Merck Index: 13,04265 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (at filling) | 90.00 - 90.15 % |
Density (20/4) (at filling) | 1.2044 - 1.2047 |
Acetic acid | ≤ 0.2 % |
Conforms to ISO 307 | Passes test |