Tlačiť
Hľadali ste: Pufry ionizační
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (85773.290)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
Merná jednotka: 1 * 1 L
Katalógové číslo: (85772.290)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
Merná jednotka: 1 * 1 L
Katalógové číslo: (45294.AE)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Cesium Nitrate Buffer solution
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (45293.AE)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Lithium Nitrate Buffer Solution
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Matrix Modifier, 2% Lithium (Li) in 1% HNO₃
Katalógové číslo: (95164-250ML)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: TraceSELECT™, for flame atomic absorption spectrometry.
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (1.02037.1000)
Dodávateľ: Merck
Opis: Cesium chloride-aluminium nitrate buffer solution acc. to Schuhknecht and Schinkel for the determination of sodium, potassium and lithium by flame spectrometry (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO₃)₃ * 9 H₂O)
Merná jednotka: 1 * 1 L
Katalógové číslo: (1.16755.1000)
Dodávateľ: Merck
Opis: 10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.
Merná jednotka: 1 * 1 L
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom