Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Vacuum manifold, E-Z 96®
Dodávateľ: OMEGA BIO-TEK
VAC-03EA 311 EUR InStock
VAC-03
Vacuum manifold, E-Z 96®
Manifolds
The E-Z 96® vacuum manifold is designed for DNA/RNA sample preparation with E-Z 96® DNA/RNA plates.
  • Upper plate has a machined recess that fits E-Z 96® filter plate and contains a custom gasket
  • Top plate has locating holes which correspond directly to the locating pins in the bottom plate for easy alignment and stability
The chamber can be used either as a simple dump for waste filtrate or as a receptacle for a standard 96-well microtitre plate (collection plate).
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo