Sada modulární koncepce košů pro laboratorní myčku
Dodávateľ: Miele
MIEL10458100
Sada modulární koncepce košů pro laboratorní myčku
Kompaktní jednotka nebo velký přístroj, Miele Professional a VWR mají ideální automatický systém zpracování laboratorního skla, který je bezpečný, standardizovaný a validovatelný. Nová sada košů Basic a Andvanced nabízí maximální flexibilitu a intuitivní manipulaci, protože moduly lze použít v různých kombinacích a lze je snadno přenastavit.
- široká škála kombinací možností garantující flexibilitu v cateringu pro různé nakládky
- snížení počtu potřebných vozíků šetří jak peníze, tak úložný prostor
- navíc k širokému výběru ze standardních programů klientem-specifikované cykly zajišťují, že zpracování odpovídá typu půdy a typu a množství laboratorního skla
- vysoká kapacita (např. Až 130 injektorových trysek v kombinaci s moduly pro pipety a laboratorní sklo), získaná díky optimalizovaným rozměrům komory a kompletně změněného rozsahu vozíků, šetří čas, úložný prostor a peníze
- přípojky zadního koše umožňují úplné využití prostoru ve vozících
- obrat laboratorního skla se zvyšuje a práce je zrychlena ve špičkách
Sada základních košů A 205 (složená z 1 horního koše A 101 a 1 spodního koše A 150 + 2 modely AK 12/2, 1 modul A 300/1 a 1 modul A 301/2): Sada košů Basic je navržena pro širokohrdlé laboratorní sklo , např. kádinky a má vestavěné ostřikovací rameno. Na spodní úrovni lze zpracovat až 16 úzkohrdlých sklenic pomocí vstřikovací technologie.
Advanced sada košů A 206 (složená z 1 horního koše A 100 a 1 spodního koše A 150 + 2 moduly A 302 a 2 moduly A 301/2): Sada košů Advanced nabízí ideální kombinaci pro velká množství skla, stejně tak injektorové čištění na obou úrovních pro až 100 úzkohrdlých sklenic. Moduly jsou odstranitelné a lze nahradit jinými moduly, aby vyhovovaly potřebné aplikaci.
Horní koš A 100 se 2 napájecími trubkami pro moduly:
pro spojení až dvou injektorových modulů
automatické uzavření přípojek, když se nepoužívají
výška osazení při použití modulů s plastovými příčkami: 190 mm
ŠxHxV: 528×525×141 mm
Horní koš A 101/zepředu otevřený pro různé nástavce:
nastavitelná výška
vestavěné ostřikovací rameno
ŠxHxV: 528×527×206 mm
Spodní koš A 150 se 2 přípojkami modulů:
pro připojení až dvou injektorových modulů
automatické uzavření přípojek, když se nepoužívají
výška osazení v kombinaci s modulem s platovými příčkami (prosím kontaktujte kancelář VWR pro více informací)
ŠxHxV: 529×546×154 mm
A 302 modul pro laboratorní sklo 4 x 8:
pro laboratorní sklo, např. Erlenmayerovy baňky, kruhové baňky, laboratorní láhve a odměrné válce
injektorové trysky 32 x ID 110 mm s plastovými příčkami (2,5 x 110 mm)
výška osazení (v horním a spodním koši) 190 mm
ŠxHxV: 215×479×132 mm
A 300/1 modul pro laboratorní sklo 4 x 8:
pro laboratorní sklo, např. Erlenmayerovy baňky, kruhové baňky, laboratorní láhve a odměrné válce
injektorová tryska 8 x ID 220 mm s plastovou příčkou (6 x 220 mm)
výška osazení: horní koš 186,5 mm/spodní koš 186,5 mm
ŠxHxV: 178×479×242 mm
A 301/2 modul pro laboratorní sklo 3 x 6:
pro laboratorní sklo, např. Erlenmayerovy baňky, kruhové baňky, laboratorní láhve a odměrné baňky a odměrné válce
injektorová tryska 18 x ID 160 mm s plastovou příčkou (4 x 160 mm)
výška osazení: horní koš 186,5 mm/spodní koš 186,5 mm
ŠxHxV: 220×479×181 mm
AK 12 nástavec 1/2:
Pro nálevky, kádinky, širokohrdlé skleněné nádobí, atd.
ŠxHxV: 225×442×67/127 mm
pro spojení až dvou injektorových modulů
automatické uzavření přípojek, když se nepoužívají
výška osazení při použití modulů s plastovými příčkami: 190 mm
ŠxHxV: 528×525×141 mm
Horní koš A 101/zepředu otevřený pro různé nástavce:
nastavitelná výška
vestavěné ostřikovací rameno
ŠxHxV: 528×527×206 mm
Spodní koš A 150 se 2 přípojkami modulů:
pro připojení až dvou injektorových modulů
automatické uzavření přípojek, když se nepoužívají
výška osazení v kombinaci s modulem s platovými příčkami (prosím kontaktujte kancelář VWR pro více informací)
ŠxHxV: 529×546×154 mm
A 302 modul pro laboratorní sklo 4 x 8:
pro laboratorní sklo, např. Erlenmayerovy baňky, kruhové baňky, laboratorní láhve a odměrné válce
injektorové trysky 32 x ID 110 mm s plastovými příčkami (2,5 x 110 mm)
výška osazení (v horním a spodním koši) 190 mm
ŠxHxV: 215×479×132 mm
A 300/1 modul pro laboratorní sklo 4 x 8:
pro laboratorní sklo, např. Erlenmayerovy baňky, kruhové baňky, laboratorní láhve a odměrné válce
injektorová tryska 8 x ID 220 mm s plastovou příčkou (6 x 220 mm)
výška osazení: horní koš 186,5 mm/spodní koš 186,5 mm
ŠxHxV: 178×479×242 mm
A 301/2 modul pro laboratorní sklo 3 x 6:
pro laboratorní sklo, např. Erlenmayerovy baňky, kruhové baňky, laboratorní láhve a odměrné baňky a odměrné válce
injektorová tryska 18 x ID 160 mm s plastovou příčkou (4 x 160 mm)
výška osazení: horní koš 186,5 mm/spodní koš 186,5 mm
ŠxHxV: 220×479×181 mm
AK 12 nástavec 1/2:
Pro nálevky, kádinky, širokohrdlé skleněné nádobí, atd.
ŠxHxV: 225×442×67/127 mm
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Zadať detaily certifikátu
Zavolať a opýtať sa na ceny
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart