Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Biopsy Punches
5  results were found
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/47/18944947.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  HARVARD APPARATUS LTD
Popis:   This easily operated hole punching device is suitable for marking small rodents whenever a permanent identification system is required. Two types of p...
číslo v katalógu: (HARV34-1175)
Dodávateľ:  HARVARD APPARATUS LTD
Popis:   This design makes this an ideal tool for biopsy collection or earmarking of laboratory animals. It is available with a tube holder allowing for hands-...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   Aesculap®, Aorta punch, Ø: 4 mm, Dĺžka: 140 mm
číslo v katalógu: (AESCOK741R)
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   Bone punch, downwards cutting, 3,3 mm, Dĺžka: 140 mm
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (AESCDF401R)
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   Aesculap®, Kofferdam dental punch, Ainsworth, Dĺžka: 160 mm
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 5  z 5