Tlačiť
Viskozimetry rotační V-Compact
Dodávateľ: Fungilab
V-Compact
616-0114EA 9921.51 EUR
616-0114 616-0113 616-0112
Viskozimetry rotační V-Compact
Viskozimetry Viskozimetry rotační
V-Compact je rotační vizkozimetr, založený na měření rotačního momentu vzorku při určité rychlosti. Lze řídit přes mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety.
  • několikajazyčná intuitivní aplikace
  • volitelná příslušenství pro nízké rozsahy, malé objemy vzorků, adaptér heldal pro netekoucí vzorky jako jsou gely a pasty
  • volitelný PPR systém pro tuky a snadnou výměnu vřeten
Fungilab APP je intuitivní mobilní aplikace, která poskytuje uživateli plnou funkčnost a ovládá celého zařízení. APP si lze stáhnout a je dostupná zdarma.
Informace o dodávce: se standardními vřeteny, detekční hlavou, chráničem vřeten, stojanem na vřetena, teplotní sondou, napájením, kalibračním certifikátem, manuálem, kufříkem.