Tlačiť
Verapamil hydrochloride 99+%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO329330010EA 0 EUR
ACRO329330010 ACRO329330050
Verapamil hydrochloride 99+%
Verapamil hydrochloride
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec: C₂₇H₃₈N₂O₄
Mw: 491,07 g/mol
Teplota tavenia: 140…144 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00055208
Číslo CAS: 152-11-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 2 h)
Residue after ignition ≤0.1 %
pH 4.5 to 6.5 (5 % solution)
Titration with HClO4 99.0 to 100.5 % (on dried substance)