Paladium 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water, unreduced
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO422981000EA
2876.16
EUR
ACRO422981000
ACRO422980100
ACRO422980010
ACRO422980250
Paladium 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water, unreduced
Palladium
Reagent 50% wet with water for safety
Vzorec:
Pd Mw: 106,420g,mol Teplota tavenia: 1555 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011167 Číslo CAS: 7440-05-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Black Powder |
Assay | 9.7 to 10.3 % (Pd) |
Loss on drying | 45 % to 55 % |
GC | ≥97.5 % |