Tlačiť
Tetrahydroboritan sodný 0.5 M in diglyme, AcroSeal™
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
191131000.EA 111.2 EUR
191131000.
Tetrahydroboritan sodný 0.5 M in diglyme, AcroSeal™
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Mw: 37,83 g/mol
Hustota: 0,945 g/cm³
Teplota vzplanutia: 69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003518
Číslo CAS: 16940-66-2
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.55 M
Solution contains 18.915 g NaBH4/l C6H14O3