Tetrahydroboritan sodný 0.5 M in diglyme, AcroSeal™
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
191131000.EA
111.2
EUR
191131000.
Tetrahydroboritan sodný 0.5 M in diglyme, AcroSeal™
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec:
NaBH₄ Mw: 37,83 g/mol Hustota: 0,945 g/cm³ Teplota vzplanutia: 69 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003518 Číslo CAS: 16940-66-2 ADR: 4.3,I |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.45 to 0.55 M |
Solution contains | 18.915 g NaBH4/l C6H14O3 |