Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 4 N in 1,4-dioxane/water
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO366521000EA 101.56 EUR
ACRO366521000 ACRO366520025
Kyselina chlorovodíková 4 N in 1,4-dioxane/water
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Teplota tavenia: -30 °C
Hustota: 1,1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N