Tlačiť
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO361800010EA 366.33 EUR
ACRO361800010 ACRO361805000
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₄
Mw: 213,23 g/mol
Teplota tavenia: 85,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320855
Číslo CAS: 63039-48-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (C=1, Methanol)