Tlačiť
(1R,2S,3R,5R)-3-amino-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO362522500EA 199.17 EUR
ACRO362522500 ACRO362520010 ACRO362520050
(1R,2S,3R,5R)-3-amino-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol hydrochloride 95%
(1R,2S,3R,5R)-3-amino-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO₃
Mw: 183,632 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06799068
Číslo CAS: 79200-57-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)