Tlačiť
2-Bromo-6-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO398420050EA 46.54 EUR
ACRO398420050 ACRO398420250
2-Bromo-6-nitrotoluene 98%
2-Bromo-6-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216,03 g/mol
Teplota varu: 143 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: 38…41 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009792
Číslo CAS: 55289-35-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥97.5 %