Tlačiť
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal™
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
399071000.EA 336.36 EUR
399071000.
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal™
4-Thioanisolemagnesium bromide
Vzorec: C₇H₇BrMgS
Teplota vzplanutia: <–17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672010
Číslo CAS: 18620-04-7
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.4 to 0.6 M