Tetrahydroboritan sodný 12% in sodium hydroxide solution 40%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO389930010EA
156.94
EUR
ACRO389930010
ACRO389931000
ACRO389930025
ACRO389932500
Tetrahydroboritan sodný 12% in sodium hydroxide solution 40%
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec:
NaBH₄ Mw: 37,83 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003518 Číslo CAS: 16940-66-2 OSN: 3320 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Colorless Liquid |
Titration Iodometric | 11 to 13 % |