Tlačiť
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO397150050EA 365.54 EUR
ACRO397150050 ACRO397150010
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₅H₅BO₃S
Mw: 155,97 g/mol
Teplota tavenia: 132…135 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093666
Číslo CAS: 4347-33-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %