Tlačiť
Hľadali ste: Přilby bezpečnostní
73  results were found
SearchResultCount:"73"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: UVEX
Opis: Lightweight helmets made from HDPE.
Dodávateľ: UVEX
Opis: Lehké bezpečnostní helmy uvex pheos nabízí sportovní design a maximální komfort při nošení. Odolná a pevná skořepina helmy snadno odolá bočnímu tlaku ...
Dodávateľ: UVEX
Opis: These ventilated helmets provide protection even in extremely low temperatures (down to −30 °C). They also provide protection against splashes of molt...
Dodávateľ: JSP LTD
Opis: EVO® VISTAlens® is a next generation, feature-rich safety helmet based on the proven Evolution® head protection technology. Incorporating a fully retr...
Katalógové číslo: (MMMAG2N)
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ Ratchet suspension, G2N is a replacement ratchet suspension cradle and plastic sweatband for all 3M™ Hard Hats, except the X5000 series.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: JSP LTD
Opis: EVO® VISTAshield® is a next generation, feature-rich safety helmet based on the proven Evolution® head protection technology. Incorporating a fully re...
Dodávateľ: UVEX
Opis: Helmet shell made from polyethylene (PE).
Dodávateľ: UVEX
Opis: Tyto větrané helmy poskytují ochranu dokonce i při velmi nízkých teplotách (až −30 °C). Také chrání proti postřikům roztavenými kovy.
Katalógové číslo: (JSPAAHV200-000-000)
Dodávateľ: JSP LTD
Opis: The JSP 4-point Linesman chinstrap provides increased security for a firmer fit, preventing helmets being accidentally dropped during extreme movement...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: JSP LTD
Opis: EVOLite® is one of the lightest safety helmets for sale in the UK, conforming to EN 397.
Katalógové číslo: (SCTS2011101)
Dodávateľ: SCOTT SAFETY
Opis: Tuffmaster II offers a traditional styled head protection with ease of connectivity to face and hearing protection. Features the proven head harness i...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: UVEX
Opis: Lehké přilby uvex pheos mají sportovní design a nabízí maximální pohodlí pro nositele. Robustní, pevná skořepina přilby snadno vydrží tlak ze strany a...
Dodávateľ: UVEX
Opis: Ultra-modern design, innovative variable ventilation system, PE safety shell with drainage channel, fabric cap with six fastening points with sliding ...
Katalógové číslo: (JSPAAJD240-000-500)
Dodávateľ: JSP LTD
Opis: EVOLite® is one of the lightest safety helmets for sale in the UK, conforming to EN 397. This model is fitted with Linesman harness.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (JSPAANT010-200-000)
Dodávateľ: JSP LTD
Opis: Easy assembly kit for adding a clear, polycarbonate, retractable eyeshield to existing Evolution® helmets.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: UVEX
Opis: Tato helma má IES, intergrovaný systém pro brýle, který umožňuje uživateli připevnit bezpečnostní brýle pheos k helmě. Brýle mohou být posunuty nahoru...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 73
no targeter for Bottom