Tlačiť
Mušlové chrániče sluchu, uvex 2H
Dodávateľ: Uvex
111-1870
Mušlové chrániče sluchu, uvex 2H
Chrániče mušlové Chrániče mušlové
Tyto mušlové chrániče sluchu lze připevnit k průmyslovým bezpečnostním helmám uvex a k maskám uvex.
  • dvoubodový otočný kolík
  • ocelové pásy drží vršek, spolehlivá ochrana a pohodlí
  • malé a lehké
Vhodné pro použití s širokospektrými brýlemi uvex ultrasonic a uvex ultravision.
SNR: 28 dB
Hmotnost: 235 g
Certifikácie: EN 352.