Tlačiť
Analyzátory vlhkosti, MB 90 a MB 120
Dodávateľ: Ohaus
611-3570EA 3996.26 EUR
611-3580 611-3570 611-3571 611-3579 611-3746 611-3747
Analyzátory vlhkosti, MB 90 a MB 120
Analyzátory Analyzátory vlhkosti
Analyzátory vlhkosti zjednodušují složité aplikace při analýze vlhkosti. Jsou navrženy pro vyšší přesnost a účinnost práce a vybaveny přesným halogenovým topným systémem, který poskytuje rychlé a přesné výsledky.
  • barevná dotyková obrazovka s intuitivní navigací pomocí symbolů
  • snadné čištění bez nástrojů pro snadnou údržbu
  • rychlé připojení k PC nebo flash disku
  • přesné ovládání, jednotná a rychlá halogenová technologie pro vytápění zajišťuje opakovatelné výsledky
  • přednastavené parametry sušení, MB 120 uloží do paměti až 100 metod
MB90 je vhodný rutinní měření vlhkosti, halogenový ohřev jednotky okamžitě zahájí sušení vzorků je až o 40% rychlejší než tradiční infračervené metody.
MB120 je vybaven pokročilými funkcemi pro profesionální měření vlhkosti, mezi které patří teplotního průvodce, který analyzuje vzorky pro stanovení optimální teploty sušení a knihovnou metod, která uloží až 100 metod a 1000 celkových výsledků. Navíc lze zvolit čtyři sušicí profily pro snadné sušení v jednom kroku a sedm kritérií pro automatické ukončení testu (jakmile již není zaznamenána ztráta vlhkosti). Tento vysoce výkonný analyzátor vlhkosti může testovat různé typy vzorků, poskytuje přesné, opakovatelné výsledky pomáhající zjednodušovat každodenní pracovní postupy a nabízí tři úrovně správy uživatelů, které splňují individuální požadavky uživatelů a zajišťují bezpečnost dat.
Certifikácie: CE, UL, CSA a schválené od FCC.