Tlačiť
Hľadali ste: Standardy organické
8 245  results were found
SearchResultCount:"8245"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: The VWR® range of secondary reference standards offers extraordinary purity and homogeneity, and are perfectly suited for the verification factors for...
Katalógové číslo: (85654.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A secondary GC solvent reference standard for various chromatographic and analytical applications.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (91468.0010)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Pesticides are usually chemical or biological substances that are used to prevent, destroy or mitigate any pests. Pesticides are released into the env...
Merná jednotka: 1 * 10 mg
Katalógové číslo: (91651.0100)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Organic Standard, Ethyl linoleate (neat), Typ balení: Glass ampoule/vial
Merná jednotka: 1 * 100 mg
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: The level of volatile organic solvents in pharmaceutical raw materials or finished product is defined and monitored in accordance with ICH guidelines....
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Residual solvents according to Chinese Pharmacopoeia.
Katalógové číslo: (92111.010)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Organic Standard, FireMaster 680, 100 µg/ml in toluene, Typ balení: Glass ampoule/vial
Merná jednotka: 1 * 1 mL
Katalógové číslo: (91152.001)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are amongst the primary emerging contaminants of concern. The detection and quantification of known PFAS a...
Merná jednotka: 1 * 100 mg
Katalógové číslo: (92140.010)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Organic Standard, Saytex BT-93, 50 µg/ml in toluene, Typ balení: Glass ampoule/vial
Merná jednotka: 1 * 1 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: CRM's - secondary reference materials intended for standardisation of volumetric solutions in accordance with the Pharmacopoeia (Ph. Eur. and USP). Th...
Katalógové číslo: (123692U)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Organic Standard, Chlorpyrifos 100 µg/ml in methanol, Typ balení: Glass ampoule
Merná jednotka: 1 * 1 mL
Katalógové číslo: (124122S)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Organic Standard, Endosulfan, mixed isomers neat CRM, Typ balení: Glass ampoule
Merná jednotka: 1 * 10 mg
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: The level of volatile organic solvents in pharmaceutical raw materials or finished product is defined and monitored. Residual solvents are classified ...
Katalógové číslo: (91355.001)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are amongst the primary emerging contaminants of concern. The detection and quantification of known PFAS a...
Merná jednotka: 1 * 100 mg
Certifikáty
Katalógové číslo: (91127.001)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A standard mixture, typically used for food testing, containing the following components: 100 ug/ml each of Acibenzolar-S-methyl [CAS:135158-54-2] ; B...
Merná jednotka: 1 * 1 mL
Katalógové číslo: (123482M)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Organic Standard, Chloroethane 200 µg/ml in methanol, Typ balení: Glass ampoule
Merná jednotka: 1 * 1 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 8 245
no targeter for Bottom