Tlačiť
Hľadali ste: Fotometry plamenové
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: JENWAY
Opis: PFP7 are low temperature flame photometers designed for the determination of sodium and potassium in industrial applications – calcium, barium and lit...
Katalógové číslo: (JENW83055-05)
Dodávateľ: JENWAY
Opis: Automatic gas shutoff feature ensures operator safety.
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Dodávateľ: VARIAN
Opis: Flame photometer
Dodávateľ: AGILENT TECHN.(HEWLETT PACKARD
Opis: Flame photometer, Conical U
Dodávateľ: VARIAN
Opis: The operating supplies set includes two 500 ml constant pressure bottle, a diluent bottle (1 L), a three-way SIPS tee piece assembly for SIPS-20, six ...
Dodávateľ: VARIAN
Opis: The Mark 7 atomisation system handles complex matrices and achieves precise results quickly.
Katalógové číslo: (VARI110351790)
Dodávateľ: VARIAN
Opis: Flame photometer
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Opis: Flame photometers designed for both sodium and potassium to be calibrated, measured and displayed simultaneously. The analytical performance is improv...
Dodávateľ: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Opis: Single channel flame photometer for analysis of five elements (sodium, potassium, lithium, calcium, barium) designed with front loading, unobstructed ...
Katalógové číslo: (SHEW47542500)
Dodávateľ: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Opis: Designed to measure up to four elements: Sodium (Na), potassium (K) and calcium (Ca) using air/propane flame.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom