Tlačiť

Nonacarbonyldiiron 98%

Nebezpečí

ACRO209280500EA 669.93 EUR
ACRO209280500 ACRO209280100
Nonacarbonyldiiron 98%
Nonacarbonyldiiron
Vzorec: C₉Fe₂O₉
Mw: 363,78 g/mol
Teplota tavenia: 100 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00151465
Číslo CAS: 15321-51-4
OSN: 1325
ADR: 4.1,II

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Yellow to golden to orange Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 29.0 to 30.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR