Tlačiť
n-Hexan 95+% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO232100025EA 238.37 EUR
ACRO232100025 ACRO232100010
n-Hexan 95+% for HPLC
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Mw: 86,18 g/mol
Teplota varu: 69 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,659 g/cm³
Teplota vzplanutia: –22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
OSN: 1208
ADR: 3,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥95.0 %
UV at 200 nm A: ≤0.7
UV at 210 nm A: ≤0.25
UV at 220 nm A: ≤0.07
UV at 230 nm A: ≤0.03
UV at 240 nm A: ≤0.01
UV at 250 nm A: ≤0.005
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered