Tlačiť
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO385210010EA 175.47 EUR
ACRO385210010 ACRO385210250 ACRO385210050
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Vzorec: C₆H₁₃NO
Mw: 115,1735 g/mol
Teplota varu: 75…76 °C (18 mmHg)
Hustota: 1,02 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179435
Číslo CAS: 130290-79-8
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %