Tlačiť
Kyselina chlorovodíková ∼32% in water, pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO389310025EA 83.38 EUR
ACRO389310025
Kyselina chlorovodíková ∼32% in water, pure
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Teplota varu: 57 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
OSN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ign. (sulfated) ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥32 %
Sulfite (SO3) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm