(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 99+%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO395840050EA
242.11
EUR
ACRO395840050
ACRO395840010
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 99+%
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine
Vzorec:
C₉H₁₃N Mw: 135,2100 g/mol Teplota varu: 74…76 °C (11 mmHg) Hustota: 0,924 g/cm³ Teplota vzplanutia: 61 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00067113 Číslo CAS: 19131-99-8 OSN: 3267 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol) |