Tlačiť
2-Nitroethanol 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO397961000EA 789.04 EUR
ACRO397961000 ACRO397960250 ACRO397960050
2-Nitroethanol 97%
2-Nitroethanol
Vzorec: C₂H₅NO₃
Mw: 91,07 g/mol
Teplota varu: 203…206 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 1,292 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007405
Číslo CAS: 625-48-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %