Tlačiť
4-Nitro-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO430160050EA 72.56 EUR
ACRO430160050
4-Nitro-1H-pyrazole 97%
4-Nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
Mw: 113,0800 g/mol
Teplota tavenia: 161…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00159626
Číslo CAS: 2075-46-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)